Få mere at vide
4-Klorobenzaldehyd, Mikromol™
Beskrivelse
4-Klorobenzaldehyd
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzaldehyde |
| CAS | 104-88-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Chlorobenzaldehyde |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Chlorobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H |
| SMIL | Clc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-chlorobenzaldehyd |
| Vis mere |