Få mere at vide
4-Chlorobenzaldehyde-2,3,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzaldehyde-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 62285-59-0 |
| Molekylær formel | C7 2H4 H Cl O |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C=O)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.59 |
| Formel vægt | 144.028 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 96% Chemical Purity |