missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloroanisole-2,3,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloroanisole-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219804-86-0 |
| Molekylær formel | C7 D4 H3 Cl O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 3-Chloro-6-methoxybenzene-1,2,4,5-d4, 1-Chloro-4-methoxy-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene, 4-Chloroanisole-d4, 4-Chloroanisole-2,3,5,6-d4, 4-Chloroanisole-2,3,5,6-D4, 1-Chloro-4-methoxybenzene-2,3,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7ClO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(OC)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-methoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.6075 |
| Formel vægt | 146.0436 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?