Få mere at vide
4-Chloroaniline, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898790
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15898790 100 g
15808800 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15898790 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8026130100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-47-8
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 127.57
Specifications
Smeltepunkt 66°C to 69°C
Tæthed 1.17 g/cm3 at 70°C
Kogepunkt 232°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00007835
Mængde 100 g
Synonym 4-Chloroaniline, p-Chloroaniline, 4-Chloroaniline