Få mere at vide
4-Chloranilin, Mikromol™
Artikelnummer. 18073910
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18073910 25 mg
18073600 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18073910 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0162.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Chloranilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroaniline
CAS 106-47-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Chloroaniline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H6 Cl N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Proguanil Hydrochloride Imp. B (EP), Proguanil Imp. B (EP), 4-Chloroaniline, 1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Amino-1-chlorobenzene, 4-Aminochlorobenzene, 4-Chloro-1-aminobenzene, 4-Chlorobenzenamine, 4-Chlorophenylamine, NSC 36941, Pestanal, p-Aminochlorobenzene, p-Chloroaniline, p-Chlorophenylamine, Chlorhexidine Diacetate Imp. P (EP), Chlorhexidine Dihydrochloride Imp. P (EP), p-chloroaniline, Proguanil related, Chlorhexidine Diacetate Impurity P, Chlorhexidine Dihydrochloride Impurity P, Proguanil Hydrochloride Impurity B, Chlorhexidine Impurity P, Chlorhexidine Impurity P, Proguanil Impurity B
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
SMIL Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 4-chloranilin
Molekylvægt (g/mol) 127.57
Mængde 25 mg
Formel vægt 127,0189 g/mol