Få mere at vide
4-chloroaniline hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30365366
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365366 50 g
30363574 10 g
30355848 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30365366 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC46031550G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20265-96-7
Molekylær formel C6 H6 Cl N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 164.03
Synonym Benzenamine, 4-chloro-, hydrochloride (1:1), Aniline, p-chloro-, hydrochloride (8CI), Benzenamine, 4-chloro-, hydrochloride (9CI), 4-Chloroaniline hydrochloride, 4-Chloroaniline monohydrochloride, 4-Chloroanilinium chloride, 4-Chlorobenzenamine hydrochloride, 4-Chlorophenylammonium chloride, p-Chloroaniline hydrochloride, p-Chloroanilinium chloride, p-Chlorophenylamine hydrochloride
IUPAC navn 4-chloroaniline;hydrochloride
SMIL Cl.Nc1ccc(Cl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Chloroaniline hydrochloride
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h1-4H,8H2;1H
Formel vægt 162.9956