Få mere at vide
4-Chloroaniline hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11333217
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333217 25 g 25g
11323217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11333217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13744.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20265-96-7
Molekylær formel C6H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 164.029
MDL nummer MFCD00042057
InChI nøgle ISJBQSJDQZLCSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroaniline hydrochloride, p-chloroaniline hydrochloride, 4-chlorobenzenamine hydrochloride, 4-chloroanilinium chloride, benzenamine, 4-chloro-, hydrochloride, p-chloroanilinium chloride, unii-po3w01cfsw, p-chloroaniline hcl, 4-chloroaniline hcl, p-chlorophenylamine hydrochloride
PubChem CID 5284363
IUPAC navn 4-chloroaniline;hydrochloride
SMIL C1=CC(=CC=C1N)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroaniline hydrochloride
Smeltepunkt >230°C (sublimation)
Lugt Characteristic
Mængde 25 g
FN nummer UN2018
Beilstein 3560964
Formel vægt 164.03
Procent renhed 97%