Få mere at vide
4-Chloroaniline-d4, TRC
Artikelnummer. 30138443
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138443 100 mg
17967549 10 mg
17918479 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30138443 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC377503100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 191656-33-4
Molekylær formel C6 D4 H2 Cl N
Molekylvægt (g/mol) 131.5962
Synonym Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-chloro- (9CI), 4-Chlorobenzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-Chloroaniline-d4, 4-Chloroaniline-2,3,5,6-D4
IUPAC navn 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuterioaniline
SMIL [2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroaniline-d4
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1D,2D,3D,4D
Formel vægt 131.044
Procent renhed >95%