Få mere at vide
4-Chloroaniline, 98%
Artikelnummer. p-7020804
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11495313
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12879.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-47-8 | C6H6ClN | 127.571 g/mol
4-chloranilin er en vigtig byggesten, der anvendes i den kemiske industri til fremstilling af lægemidler og farvestoffer. Nogle benzodiazepinlægemidler bruger 4-chloranilin i deres fremstilling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-chloranilin er en vigtig byggesten, der anvendes i den kemiske industri til fremstilling af lægemidler og farvestoffer. Nogle benzodiazepinlægemidler bruger 4-chloranilin i deres fremstilling.
Opløselighed Opløseligt i vand
(2,6 g/liter ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og salpetersyre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-47-8
Molekylær formel C6H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 127.571
MDL nummer MFCD00007835
InChI nøgle QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
PubChem CID 7812
ChEBI CHEBI:20331
IUPAC navn 4-chloranilin
SMIL C1=CC(=CC=C1N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroaniline
Smeltepunkt 67°C to 72°C
Tæthed 1.43
Kogepunkt 232°C
Mængde 250 g
FN nummer UN2018
Beilstein 471359
Merck Index 14,2118
Opløselighedsinformation Soluble in water (2.6g/Liter at 20°C ).
Formel vægt 127.57
Procent renhed 98%