Få mere at vide
4-chloranilin, 98%
Artikelnummer. 11495313
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495313 250 g 250g
11485313 1000 g 1000g
11405323 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11495313 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12879.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-47-8 | C6H6ClN | 127,571 g/mol
4-chloranilin er en vigtig byggesten, der anvendes i den kemiske industri til fremstilling af lægemidler og farvestoffer. Nogle benzodiazepinlægemidler bruger 4-chloranilin i deres fremstilling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-chloranilin er en vigtig byggesten, der anvendes i den kemiske industri til fremstilling af lægemidler og farvestoffer. Nogle benzodiazepinlægemidler bruger 4-chloranilin i deres fremstilling.
Opløselighed Opløseligt i vand
(2,6 g/liter ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og salpetersyre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-47-8
Molekylær formel C6H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 127.571
MDL nummer MFCD00007835
InChI nøgle QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
PubChem CID 7812
ChEBI CHEBI:20331
IUPAC navn 4-chloranilin
SMIL C1=CC(=CC=C1N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroaniline
Smeltepunkt 67 °C til 72 °C
Tæthed 1.43
Mængde 250 g
FN nummer UN2018
Beilstein 471359
Merck Index 14,2118
Kogepunkt 232 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (2,6 g/liter ved 20 °C).
Formel vægt 127.57
Procent renhed 98%