Få mere at vide
4-chloranilin, 98%
Artikelnummer. 10677632 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10677632 100 g Glasflaske 100g
10080740 5 g Glasflaske 5g
10090740 500 g Glasflaske 500g
10355930 1 kg Glasflaske 1kg
10267263 5 kg Plastikflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10677632 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108591000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 DKK
    216.65 DKK / 100g
    Spare 41.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-47-8 | C6H6ClN | 127,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-47-8
Molekylær formel C6H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 127.57
MDL nummer MFCD00007835
InChI nøgle QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
PubChem CID 7812
ChEBI CHEBI:20331
IUPAC navn 4-chloranilin
SMIL C1=CC(=CC=C1N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroaniline
Smeltepunkt 68,0 °C til 72,0 °C
Navn note 98%
CAS min % 97.5
Farve Beige til brun-lilla
CAS Max % 100.0
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Lineær formel ClC6H4NH2
Viskositet 1,2 mPa (90 °C)
Beilstein 12,607
Merck Index 15,2118
Kogepunkt 232,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3 g/L i vand (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol, ether, acetone og kulstofdisulfid
Formel vægt 127.57
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloroaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.