Få mere at vide
4-chloranilin, 98%
Artikelnummer. 10080740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10080740 5 g Glasflaske 5g
10677632 100 g Glasflaske 100g
10090740 500 g Glasflaske 500g
10355930 1 kg Glasflaske 1kg
10267263 5 kg Plastikflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10080740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108590050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-47-8 | C6H6ClN | 127,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-47-8
Molekylær formel C6H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 127.57
MDL nummer MFCD00007835
InChI nøgle QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
PubChem CID 7812
ChEBI CHEBI:20331
IUPAC navn 4-chloranilin
SMIL C1=CC(=CC=C1N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroaniline
Smeltepunkt 68,0 °C til 72,0 °C
Navn note 98%
CAS min % 97.5
Farve Beige til brun-lilla
CAS Max % 100.0
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Lineær formel ClC6H4NH2
Viskositet 1,2 mPa (90 °C)
Beilstein 12,607
Merck Index 15,2118
Kogepunkt 232,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3 g/L i vand (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol, ether, acetone og kulstofdisulfid
Formel vægt 127.57
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloroaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.