Få mere at vide
4-Chloroaniline-2,6-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloroaniline-2,6-D2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i3D,4D |
| Formel vægt | 129.03 |