Få mere at vide
4-Chloroaniline-2,6-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloroaniline-2,6-D2 |
| CAS | 35749-94-1 |
| Molekylær formel | C6H4D2ClN |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 4-Chloroaniline-2,6-D2, 4-Chloroaniline D2 (phenyl 2,6 D2), Benzen-2,6-d2-amine, 4-chloro-, 4-Chloroaniline-2,6-d2, 4-Chlorobenzen-2,6-d2-amine |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4 H,8H2/i3D,4 D |
| SMIL | ClC1=CC([2 H])=C(C([2 H])=C1)N |
| IUPAC navn | 4-chlorobenzen-2,6-d2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.58 |
| Formel vægt | 129.03 g/mol |
| Vis mere |