Få mere at vide
4-(Chloroacetyl)morpholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Chloroacetyl)morpholine |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10ClNO2/c7-5-6(9)8-1-3-10-4-2-8/h1-5H2 |
| Formel vægt | 163.04 |