Få mere at vide
4-(Chloroacetyl)morpholine, 97+%
Artikelnummer. 11467124
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467124 5 g 5g
11457124 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467124 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21548.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1440-61-5 | C6H10ClNO2 | 163.601 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1440-61-5
Molekylær formel C6H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 163.601
MDL nummer MFCD00721939
InChI nøgle YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloroacetyl morpholine, morpholine, 4-chloroacetyl, 4-chloroacetyl morpholine, n-chloroacetyl morpholine, 2-chloro-1-morpholin-4-yl ethan-1-one, n-chloroacetylmorpholine, chloroacetic acid morpholide, 2-chloro-1-morpholinoethanone, 2-chloro-1-morpholin-4-yl-ethanone, chloroacetic acid, morpholide
PubChem CID 74040
IUPAC navn 2-chlor-1-morpholin-4-ylethanon
SMIL C1COCCN1C(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Chloroacetyl)morpholine
Smeltepunkt 27°C to 30°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 163.61
Procent renhed ≥97%