Få mere at vide
4'-Chloroacetophenone-2',3',5',6'-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Chloroacetophenone-2',3',5',6'-D4 |
| CAS | 284474-50-6 |
| Molekylær formel | C8 D4 H3 Cl O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Ethanone, 1-(4-chlorophenyl-2,3,5,6-d4)- (9 CI), 1-(4-Chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)ethanone, 1-(4-Chlorophenyl-2,3,5,6-d4)ethanone, 4'-Chloroacetophenone-d4, 4'-Chloroacetophenone-2',3',5',6'-d4, 4'-Chloroacetophenone-2',3',5',6'-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H7ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)C)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.6182 |
| Formel vægt | 158.0436 g/mol |
| Vis mere |