Få mere at vide
4'-Chloroacetanilide, 98+%
Artikelnummer. 11423534
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423534 100 g 100g
11324759 25 g 25g
11433534 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423534 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11214.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 539-03-7 | C8H8ClNO | 169.608 g/mol
4'-chloracetanilid anvendes i farmaceutiske præparater ved hjælp af PGC-søjle. Og også brugt i syntesen af alprazolam.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4
-Chloroacetanilid ′anvendes i farmaceutiske præparater ved hjælp af PGC-søjle. Og også brugt i syntesen af alprazolam.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 539-03-7
Molekylær formel C8H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 169.608
MDL nummer MFCD00000612
InChI nøgle GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chloroacetanilide, n-4-chlorophenyl acetamide, 4-chloroacetanilide, p-chloroacetanilide, n-acetyl-p-chloroaniline, acetamide, n-4-chlorophenyl, acetanilide, 4'-chloro, acetic-4-chloroanilide, n-p-chlorophenyl acetamide, n-4-chloro-phenyl-acetamide
PubChem CID 10871
ChEBI CHEBI:116915
IUPAC navn N-(4-chlorphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Chloroacetanilide
Smeltepunkt 178°C to 180°C
Tæthed 1.385
Kogepunkt 333°C
Mængde 100 g
Beilstein 509638
Merck Index 14,2111
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 169.61
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloroacetanilide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloroacetanilide