Få mere at vide
4'-Chloroacetanilide, 97%
Artikelnummer. 10732211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10732211 5 g Glasflaske 5g
10742211 50 g Plastflaske 50g
10188133 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10732211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169950050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 539-03-7 | C8H8ClNO | 169.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 539-03-7
MDL nummer MFCD00000612
InChI nøgle GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chloroacetanilide, n-4-chlorophenyl acetamide, 4-chloroacetanilide, p-chloroacetanilide, n-acetyl-p-chloroaniline, acetamide, n-4-chlorophenyl, acetanilide, 4'-chloro, acetic-4-chloroanilide, n-p-chlorophenyl acetamide, n-4-chloro-phenyl-acetamide
PubChem CID 10871
ChEBI CHEBI:116915
IUPAC navn N-(4-chlorphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4′-Chloroacetanilide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 177°C to 181°C
Farve Beige-grå eller hvid
Kogepunkt 333°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8ClNO
Lineær formel CH3CONHC6H4Cl
Mængde 5 g
Beilstein 12, 611
Merck Index 14, 2111
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and carbon disulfide,slightly soluble in ccl4 and benzene
Molekylvægt (g/mol) 169.61
Formel vægt 169.61
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Chloroacetanilide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.