missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro Trazodone Isomer, TRC

Artikelnummer. 30179889
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179889 250 mg
30180213 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179889 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC421650250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 157072-19-0
Molekylær formel C19 H22 Cl N5 O
Molekylvægt (g/mol) 371.8639
Synonym 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[3-[4-(4-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, 2-[3-[4-(4-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 4-Chlorotrazodone, 4-Chloro trazodone, 4-Chloro Trazodone Isomer
IUPAC navn 2-[3-[4-(4-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one
SMIL Clc1ccc(cc1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[3-[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22ClN5O/c20-16-5-7-17(8-6-16)23-14-12-22(13-15-23)9-3-11-25-19(26)24-10-2-1-4-18(24)21-25/h1-2,4-8,10H,3,9,11-15H2
Formel vægt 371.1513
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.