Få mere at vide
4-Chloro Resorcinol-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlororesorcinol-13C6 |
| CAS | 953390-32-4 |
| Molekylær formel | 13C6H5ClO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Chloro Resorcinol 13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13c](O)[13cH]1 |
| IUPAC navn | 4-chloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.51 |
| Formel vægt | 150.0179 |