missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro Perazine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro Perazine Dihydrochloride |
| CAS | 1346602-34-3 |
| Molekylær formel | C20H26Cl3N3S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10H-phenothiazine Dihydrochloride, Prochlorperazine Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24ClN3S.2ClH/c1-22-12-14-23(15-13-22)10-5-11-24-17-7-2-3-9-19(17)25-20-16(21)6-4-8-18(20)24;;/h2-4,6-9H,5,10-15H2,1H3;2*1H |
| SMIL | ClC1=CC=CC2=C1SC3=CC=CC=C3N2CCCN4CCN(C)CC4.Cl.Cl |
| IUPAC navn | 4-chloro-10-(3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl)-10H-phenothiazine hydrogen chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.86 |
| Formel vægt | 445.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?