missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-chlor-O-tolyoxyeddikesyre, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 16350468 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16350468 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16350468 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S955

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indeholder

Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad

ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale

Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering

AnalytCAS-nr.Koncentration
4-chlor-o-tolyoxyeddikesyre94-74-61000 μg/ml

Certificeringer

Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001

Overholdelse

GHS/OSHA-klage

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-o-tolyoxyacetic Acid
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
CAS 94-74-6, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C9H9ClO3
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle WHKUVVPPKQRRBV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Cl)OCC(=O)O
IUPAC navn 2-(4-chlor-2-methylphenoxy)eddikesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 200.618
PubChem CID 7204
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:50099
Vis mere Vis mindre

Produkt kun beregnet til laboratoriebrug

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.