missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide, 97%

Artikelnummer. 11369989
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369989 1 g 1g
11359989 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11369989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50535.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 220000-87-3 | C7H7ClN2O | 170.60 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 220000-87-3
Molekylær formel C7H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 170.60
MDL nummer MFCD02185921
InChI nøgle BGVBBMZMEKXUTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-n-methylpicolinamide, n-methyl-4-chloropyridine-2-carboxamide, 4-chloro-n-methyl-2-pyridinecarboxamide, n-methyl 4-chloropicolinamide, 2-pyridinecarboxamide, 4-chloro-n-methyl, 4-chloropyridine-2-carboxylic acid methylamide, 4-chloro-n-methyl-pyridine-2-carboxamide, n-methyl-4-chloro-2-pyridinamide, 4-chloro 2-pyridyl-n-methylcarboxamide, 4-chloranyl-∼ n-methyl-pyridine-2-carboxamide
PubChem CID 1476814
IUPAC navn 4-chlor-N-methylpyridin-2-carboxamid
SMIL CNC(=O)C1=NC=CC(Cl)=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
Smeltepunkt 39°C to 43°C
Mængde 1 g
Formel vægt 170.6
Procent renhed 97%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.