Få mere at vide
4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide, 97%
Artikelnummer. 11359989
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359989 250 mg 250mg
11369989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50535.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 220000-87-3 | C7H7ClN2O | 170.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 220000-87-3
Molekylær formel C7H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 170.60
MDL nummer MFCD02185921
InChI nøgle BGVBBMZMEKXUTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-n-methylpicolinamide, n-methyl-4-chloropyridine-2-carboxamide, 4-chloro-n-methyl-2-pyridinecarboxamide, n-methyl 4-chloropicolinamide, 2-pyridinecarboxamide, 4-chloro-n-methyl, 4-chloropyridine-2-carboxylic acid methylamide, 4-chloro-n-methyl-pyridine-2-carboxamide, n-methyl-4-chloro-2-pyridinamide, 4-chloro 2-pyridyl-n-methylcarboxamide, 4-chloranyl-∼ n-methyl-pyridine-2-carboxamide
PubChem CID 1476814
IUPAC navn 4-chlor-N-methylpyridin-2-carboxamid
SMIL CNC(=O)C1=NC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
Smeltepunkt 39°C to 43°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 170.6
Procent renhed 97%