missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4'-Chloro-N-methylformanilide, TRC

Artikelnummer. 30353445
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353445 500 mg
30354553 250 mg
30360321 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC428878500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 26772-93-0
Molekylær formel C8H8NOCl
Molekylvægt (g/mol) 169.61
IUPAC navn N-(4-chlorophenyl)-N-methylformamide
SMIL CN(C=O)c1ccc(Cl)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-Chloro-N-methylformanilide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8ClNO/c1-10(6-11)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-6H,1H3
Formel vægt 169.0294
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.