Få mere at vide
4-Chloro-N-methylbenzenesulphonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-N-methylbenzenesulphonamide |
| CAS | 6333-79-5 |
| Molekylær formel | C7H8ClNO2S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-[(N-Methylamino)sulfonyl]-4-chloro-benzene, N-Methyl-4-chlorobenzenesulfonamide, N-Methyl-p-chlorobenzenesulfonamide, NSC 31051, NSC 404320 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClNO2S/c1-9-12(10,11)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3 |
| SMIL | CNS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-N-methylbenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.66 |
| Formel vægt | 204.9964 |