Få mere at vide
4-Chloro-N-methylaniline, 95%
Artikelnummer. 11496836
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496836 1 g 1g
11406846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11496836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23962.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 932-96-7 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 932-96-7
Molekylær formel C7H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 141.598
MDL nummer MFCD00000614
InChI nøgle XCEYKKJMLOFDSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chloro-n-methylaniline, benzenamine, 4-chloro-n-methyl, n-methyl-4-chloroaniline, n-p-chlorobenzyl methylamine, n-methyl-p-chloroaniline, aniline, p-chloro-n-methyl, unii-2ixy9ja2p8, 4-chloro-n-methylbenzenamine, ccris 2889, n-4-chlorophenyl-n-methylamine
PubChem CID 70272
IUPAC navn 4-chlor-N-methylanilin
SMIL CNC1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-N-methylaniline
Kogepunkt 238°C to 240°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2205846
Formel vægt 141.6
Procent renhed 95%