missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-N-(methyl-d3)pyridine-2-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-N-(methyl-d3)pyridine-2-carboxamide |
| CAS | 1189858-48-7 |
| Molekylær formel | C7H4D3ClN2O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-Chloro-N-(methyld3)-2-pyridinecarboxamide, 4-Chloro-N-(methyl-d3)picolinamide, 4-Chloropyridine-2-carboxylic Acid (Methyl-d3)amide, N-(Methyl-d3)-4-chloro-2-pyridinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O/c1-9-7(11)6-4-5(8)2-3-10-6/h2-4H,1H3,(H,9,11)/i1D3 |
| SMIL | ClC1=CC=NC(C(NC([2H])([2H])[2H])=O)=C1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-N-(methyl-d3)picolinamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.61 |
| Formel vægt | 173.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?