Få mere at vide
4-Chloro-N'-hydroxybenzimidamid, TRC
Artikelnummer. 30354568
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30354568 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30354568 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC368128250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-N'-hydroxybenzimidamide
CAS 5033-28-3
Molekylær formel C7H7ClN2O
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10-11/h1-4,11H,(H2,9,10)
SMIL ONC(=N)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 4-chlor-N-hydroxybenzencarboximidamid
Molekylvægt (g/mol) 170.6
Formel vægt 170.0247