Få mere at vide
4-Chloro-N'-hydroxybenzimidamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-N'-hydroxybenzimidamide |
| CAS | 5033-28-3 |
| Molekylær formel | C7H7ClN2O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10-11/h1-4,11H,(H2,9,10) |
| SMIL | ONC(=N)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 4-chlor-N-hydroxybenzencarboximidamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.6 |
| Formel vægt | 170.0247 |