Få mere at vide
4-chlor-N'-hydroxybenzencarboximidamid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10462474
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10462474 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10462474 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB06960CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5033-28-3
Molekylær formel C7H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 170.60
MDL nummer MFCD00029674
InChI nøgle QBGONPQFBDUVPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-4-chloro-n'-hydroxybenzamidine, 4-chloro-n-hydroxy-benzamidine, 4-chloro-n-hydroxybenzenecarboximidamide, 4-chlorobenzamide oxime, z-4-chloro-n'-hydroxybenzimidamide, 4-chloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, z-4-chloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, 4-chloro-n'-hydroxybenzimidamide, 4-chloro-benzamidoxime, 4-chlorophenyl hydroxyimino methylamine
PubChem CID 9561067
IUPAC navn (Z)-4-chlor-N'-hydroxybenzen-1-carboximidamid
SMIL N\C(=N/O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
CAS min % 95.0
Mængde 250 mg
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel ClC6H4C(=NOH)NH2
Formel vægt 170.6
Procent renhed 95%