missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-N-formylbenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-N-formylbenzamide |
| CAS | 94670-39-0 |
| Molekylær formel | C8 H6 Cl N O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Chloro-N-formylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClNO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(12)10-5-11/h1-5H,(H,10,11,12) |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C(=O)NC=O |
| IUPAC navn | 4-chloro-N-formylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.592 |
| Formel vægt | 183.009 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?