missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-N-formylbenzamide, TRC

Artikelnummer. 30413432
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413432 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR234590100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-N-formylbenzamide
CAS 94670-39-0
Molekylær formel C8 H6 Cl N O2
Mængde 100 mg
Synonym 4-Chloro-N-formylbenzamide
InChI formel InChI=1S/C8H6ClNO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(12)10-5-11/h1-5H,(H,10,11,12)
SMIL Clc1ccc(cc1)C(=O)NC=O
IUPAC navn 4-chloro-N-formylbenzamide
Molekylvægt (g/mol) 183.592
Formel vægt 183.009
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.