Få mere at vide
4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide, Mikromol™
Beskrivelse
4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide |
| CAS | 7400-54-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H10 Cl N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-benzamide, Benzamide, p-chloro-N-(2-hydroxyethyl)- (6CI,7CI), 2-(4-Chlorobenzoylamino)ethanol, 4-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide, NSC 33145, Ro 18-1675 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(13)11-5-6-12/h1-4,12H,5-6H2,(H,11,13) |
| SMIL | OCCNC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide |
| Vis mere |