missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-N-(2-chloropropyl)benzeneethanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-N-(2-chloropropyl)benzeneethanamine Hydrochloride |
| CAS | 953789-37-2 |
| Molekylær formel | C11H16Cl3N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Chloro-N-(4-chlorophenethyl)propan-1-amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15Cl2N.ClH/c1-9(12)8-14-7-6-10-2-4-11(13)5-3-10;/h2-5,9,14H,6-8H2,1H3;1H |
| SMIL | ClC1=CC=C(CCNCC(Cl)C)C=C1.Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(4-chlorophenethyl)propan-1-amine hydrogen chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.61 |
| Formel vægt | 267.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?