Få mere at vide
4-Chloro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzoyltyramine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClNO2/c16-13-5-3-12(4-6-13)15(19)17-10-9-11-1-7-14(18)8-2-11/h1-8,18H,9-10H2,(H,17,19) |
| Formel vægt | 275.0713 |