Få mere at vide
4-Chloro-m-xylene, 97%
Artikelnummer. 11499167
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499167 50 g 50g
11489167 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21275.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95-66-9 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-66-9
Molekylær formel C8H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 140.61
MDL nummer MFCD00060644
InChI nøgle UIEVCEQLNUHDIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-m-xylene, m-xylene, 4-chloro, 2,4-dimethylchlorobenzene, benzene, 1-chloro-2,4-dimethyl, mxylene4chloro, 1-chloro-2,4-dimethyl-benzene, 4-chlor-m-xylol, pubchem3639, acmc-209rzq, 4-chloro-meta-xylene
PubChem CID 523153
IUPAC navn 1-chlor-2,4-dimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-m-xylene
Mængde 50 g
Formel vægt 140.61
Procent renhed 97%