Få mere at vide
4-Chloro-m-phenylenediamine, 97%
Artikelnummer. 11489150
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489150 5 g 5g
11499150 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489150 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15430.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5131-60-2 | C6H7ClN2 | 142.586 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5131-60-2
Molekylær formel C6H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 142.586
MDL nummer MFCD00025284
InChI nøgle ZWUBBMDHSZDNTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-m-phenylenediamine, 1,3-benzenediamine, 4-chloro, 4-chloro-1,3-benzenediamine, 4-chloro-1,3-phenylenediamine, 1-chloro-2,4-diaminobenzene, 4-chloro-meta-phenylenediamine, m-phenylenediamine, 4-chloro, 4-chlorophene-1,3-diamine, 4-chloro-1,3-diaminobenzene, 4-chlorophenylene-1,3-diamine
PubChem CID 21209
ChEBI CHEBI:82421
IUPAC navn 4-chlorbenzen-1,3-diamin
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-m-phenylenediamine
Smeltepunkt 87°C to 90°C
Mængde 5 g
Formel vægt 142.59
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-m-phenylenediamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-m-phenylenediamine