missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro Loratadine, TRC

Artikelnummer. 30351120
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351120 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36697510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-(4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
CAS 165739-83-3
Molekylær formel C22 H22 Cl2 N2 O2
Mængde 10 mg
Synonym Ethyl 4-(4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate, Loratadine Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C22H22Cl2N2O2/c1-2-28-22(27)26-11-8-14(9-12-26)20-17-6-4-16(23)13-15(17)3-5-18-19(24)7-10-25-21(18)20/h4,6-7,10,13H,2-3,5,8-9,11-12H2,1H3
SMIL CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4c(Cl)ccnc24)CC1
IUPAC navn ethyl 4-(4,8-dichloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 417.33
Formel vægt 416.1058
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.