missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-L-phenylalanine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30178960
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30178960 250 mg
30178983 100 mg
30178990 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30178960 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC382308250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 123053-23-6
Molekylær formel C9H10ClNO2 . HCl
Molekylvægt (g/mol) 236.09
Synonym (L)-4-Chlorophenylalanine Hydrochloride;
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid;hydrochloride
SMIL Cl.N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-L-phenylalanine Hydrochloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.