Få mere at vide
4-klor-L-fenylalanin, 97%
Artikelnummer. 15490329
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490329 250 mg 250mg
15470329 1 g 1g
15480329 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15490329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63573.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14173-39-8 | C9H10ClNO2 | 199,63 g/mol
4-Chloro-L-phenylalanin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Chloro-L-phenylalanin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier.
Opløselighed
Opløselig i eddikesyre. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14173-39-8
Molekylær formel C9H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 199.63
MDL nummer MFCD00063065,MFCD00079675
InChI nøgle NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-chloro-l-phenylalanine, l-4-chlorophenylalanine, h-phe 4-cl-oh, s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, l-p-chlorophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, fenclonine, s, l-pcpa, unii-snm151oe2c, l-phe 4-cl-oh
PubChem CID 736190
SMIL NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-L-phenylalanine
Smeltepunkt 235 °C til 238 °C
FN nummer UN2811
Beilstein 2416150
Opløselighedsinformation Opløselig i eddikesyre. Let opløselig i vand.
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-chlorphenyl)propansyre
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.63
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof