Få mere at vide
4-Chloro-DL-phenylglycine, 98%
Artikelnummer. 15486368
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486368 100 g 100g
15476368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59921.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6212-33-5 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese
, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i 0,1
mol/L NaOH (næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6212-33-5
Molekylær formel C8H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 185.607
MDL nummer MFCD00049328
InChI nøgle QGJGBYXRJVIYGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-4-chlorophenyl acetic acid, amino 4-chlorophenyl acetic acid, amino-4-chloro-phenyl-acetic acid, dl-2-4-chlorophenyl glycine, 2-4-chlorophenyl glycine, +/--4-chlorophenylglycine, h-dl-phg 4-cl-oh, 4-chloro-dl-phenylglycine, dl-4-chlorophenyl glycine, 4-chlorophenyl glycine
PubChem CID 587821
IUPAC navn 2-amino-2-(4-chlorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-DL-phenylglycine
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Soluble in 0.1mol/L NaOH (almost transparency).
Mængde 100 g
Formel vægt 185.61
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof