Få mere at vide
4-Klor-DL-fenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30352368
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30352368 5 g
1 options
Artikelnummer. 30352368 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3778485G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-DL-phenylalanine
CAS 7424-00-2
Molekylær formel C9H10ClNO2
Mængde 5 g
Synonym 4-Chlorophenylalanine, (±)-p-Chlorophenylalanine, 2-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid, 3-(p-Chlorophenyl)alanine, 4-Chloro-DL-phenylalanine, CP 10188, DL-3-(p-Chlorophenyl)alanine, DL-4-Chlorophenylalanine, DL-p-Chlorophenylalanine, Fenchlonine, Fenclonin, Fenclonine, NSC 77370, p-Chloro-DL-phenylalanine, p-Chlorophenylalanine
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
SMIL NC(Cc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-3-(4-chlorophenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 199.63
Formel vægt 199.04