Få mere at vide
4-Chloro-DL-phenylalanine methyl ester hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498196
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498196 1 g 1g
15408206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63260.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14173-40-1
Molekylær formel C10H13Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 250.119
MDL nummer MFCD00012530
InChI nøgle GCBCWTWQAFLKJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-dl-phenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoate hydrochloride, h-dl-phe 4-cl-ome.hcl, dl-4-chlorophenylalanine methyl ester hydrochloride, dl-p-chlorophenylalanine methyl ester hydrochloride, 4-chloro-dl-phe-ome hcl, methyl 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoate, chloride, 4-chloro-dl-phe-ome hydrochloride, pcpa methyl ester hcl, 4-chloro-dl-phe-omecl
PubChem CID 2733277
IUPAC navn methyl 2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoate;hydrochloride
SMIL COC(=O)C(CC1=CC=C(C=C1)Cl)N.Cl
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-DL-phenylalanine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 186°C to 189°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 250.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Solid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.