Få mere at vide
4-Klor-DL-fenylalanin, 98+%
Artikelnummer. 11400933
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400933 10 g 10g
11410933 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400933 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13323.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    831.30 DKK
    677.65 DKK / 10g
    Spare 153.65 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7424-00-2 | C9H10ClNO2 | 199,63 g/mol
4-Chloro-DL-phenylalanin er en irreversibel tryptophanhydroxylasehæmmer, der nedbryder serotonin i hjernen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Chloro-DL-phenylalanin er en irreversibel tryptophanhydroxylasehæmmer
, der nedbryder serotonin i hjernen.
Opløselighed
Opløselig til 10 mM i 1 ækv. NaOH og til 5 mM i vand under forsigtig opvarmning.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7424-00-2
Molekylær formel C9H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 199.63
MDL nummer MFCD00002601
InChI nøgle NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonym fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
PubChem CID 4652
IUPAC navn 2-amino-3-(4-chlorphenyl)propansyre
SMIL NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-DL-phenylalanine
Smeltepunkt ∼265 °C (dekomponering)
Beilstein 2805758
Opløselighedsinformation Opløselig til 10 mM på 1eq. NaOH og op til 5 mM i vand med blid opvarmning.
Mængde 10 g
Formel vægt 199.64
Procent renhed ≥98%