Få mere at vide
4-Chloro-D-phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-D-phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 33965-47-8 |
| Molekylær formel | C10ClH13ClNO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | D-3-(p-Chlorophenyl)-alanine Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO2.ClH/c1-14-10(13)9(12)6-7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-5,9H,6,12H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.COC(=O)[C@H](N)Cc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | methyl (2R)-2-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.12 |
| Formel vægt | 249.0323 |