Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4-chlor-D-phenylalanin, 95 %
Beskrivelse
Det anvendes til syntese og placentabindingsstyrke af lysfølsomme analoger af luteiniserende hormonfrigørende hormon (lhrh) med agonistiske og antagonistiske strukturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
luteiniserende hormonfrigørende hormon (lhrh) med agonistiske og antagonistiske strukturer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-D-phenylalanine |
| Smeltepunkt | 260 °C |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2416151 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 199.64 |
| Procent renhed | 95% |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Chloro-D-phenylalanine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-D-phenylalanine