Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 4-chlor-D-phenylalanin, 95 %
Artikelnummer. 15438467
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15438467
Brand: Thermo Scientific Chemicals H51982.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14091-08-8 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
Det anvendes til syntese og placentabindingsstyrke af lysfølsomme analoger af luteiniserende hormonfrigørende hormon (lhrh) med agonistiske og antagonistiske strukturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes til syntese og placentabindingsevne af lysfølsomme analoger af
luteiniserende hormonfrigørende hormon (lhrh) med agonistiske og antagonistiske strukturer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14091-08-8
Molekylær formel C9H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 199.63
MDL nummer MFCD00079675
InChI nøgle NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-chloro-d-phenylalanine, d-4-chlorophenylalanine, r-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-chloro, 2r-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, h-d-phe 4-cl-oh, fenclonine, r, d-p-chlorophenylalanine, unii-rss1jq7mes, rss1jq7mes
PubChem CID 667429
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(4-chlorphenyl)propansyre
SMIL NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-D-phenylalanine
Smeltepunkt 260 °C
FN nummer UN2811
Beilstein 2416151
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 1 g
Formel vægt 199.64
Procent renhed 95%