Få mere at vide
4-chlor-alfa-toluensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391929
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391929 5 g 5g
11381929 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26017.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6966-45-6 | C7H6Cl2O2S | 225.083 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6966-45-6
Molekylær formel C7H6Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 225.083
MDL nummer MFCD01631927
InChI nøgle DBJRPJSDYFDWPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-chlorobenzylsulfonyl chloride, 4-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, chloro 4-chlorophenyl methyl sulfone, 4-chlorobenzenemethanesulfonyl chloride, 4-chlorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-chlorophenyl methyl sulfonyl chloride, acmc-20apnh
PubChem CID 227304
IUPAC navn (4-chlorphenyl)methansulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 93°C to 96°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 225.1
Procent renhed 97%